Tisk…

4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 3740 CZK
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Bod varu: 100 °C/0,1mmHg
Bod tání: 60…63 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275473
CAS číslo: 327-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR