Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303394-1G
APOSPC303394-1GEA 8270 CZK
APOSPC303394-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640055
CAS číslo: 2415751-71-0