Tisk…

4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 8700 CZK
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660285
CAS číslo: 886502-37-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR