Tisk…

(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 3310 CZK
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519374
CAS číslo: 1092461-32-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR