Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302445-5G PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA 4530 CZK
APOSPC302445-5G APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660325
CAS číslo: 886761-58-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III