Tisk…

2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302438-25G PC302438-5G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 10420 CZK
APOSPC302438-25G APOSPC302438-5G APOSPC302438-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258905
CAS číslo: 178974-97-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR