Tisk…

3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 2070 CZK
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025393
CAS číslo: 881189-64-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR