Tisk…

3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302096-1G PC302096-5G PC302096-10G
APOSPC302096-1GEA 2820 CZK
APOSPC302096-1G APOSPC302096-5G APOSPC302096-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185684
CAS číslo: 1214385-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR