Tisk…
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC301021-1G
APOSPC301021-1GEA 10550 CZK
APOSPC301021-1G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
Vzorec: C₁₄H₁₂BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31725302
CAS číslo: 2234291-65-5