Tisk…
1-[4-(4-Isopropylbenzyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300950-1G
APOSPC300950-1GEA 11580 CZK
APOSPC300950-1G
1-[4-(4-Isopropylbenzyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-1-ol
1-[4-(4-Isopropylbenzyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-1-ol
Vzorec: C₂₃H₃₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29918615
CAS číslo: 2109175-55-3