Tisk…

2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2912-1G
APOSPC2912-1GEA 0 CZK
APOSPC2912-1G
2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%
2,3-Difluoro-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₃F₂IO
Bod tání: 53…63 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741391
CAS číslo: 144292-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR