Tisk…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 787 CZK
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Bod tání: 70…73 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08741381
CAS číslo: 58458-11-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III