Tisk…
(±)-3,5-Difluoromandelic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2842G-5G
APOSPC2842G-5GEA 1910 CZK
APOSPC2842G-5G
(±)-3,5-Difluoromandelic acid
(±)-3,5-Difluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 135…139 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061300
CAS číslo: 132741-31-2