Tisk…

Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC28299-1G PC28299-250MG
APOSPC28299-1GEA 2240 CZK
APOSPC28299-1G APOSPC28299-250MG
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812106
CAS číslo: 2004497-81-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR