Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28155-1G
APOSPC28155-1GEA 3440 CZK
APOSPC28155-1G
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, tech
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03848674
CAS číslo: 866133-65-5