Tisk…
1-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28136-1G
APOSPC28136-1GEA 44640 CZK
APOSPC28136-1G
1-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, tech
1-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉ClFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140086
CAS číslo: 339008-79-6