Tisk…

4,4'-Difluorobiphenyl 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 1490 CZK
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobiphenyl 97%
4,4'-Difluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈F₂
Bod varu: 254…255 °C
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000349
CAS číslo: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN: 3152
ADR: 9,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR