Tisk…

Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2671-10G PC2671-25G PC2671-5G
APOSPC2671-10GEA 705 CZK
APOSPC2671-10G APOSPC2671-25G APOSPC2671-5G
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800611
CAS číslo: 214262-88-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR