Tisk…

3,5-Difluorobenzamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2619D-100G PC2619D-25G PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA 4930 CZK
APOSPC2619D-100G APOSPC2619D-25G APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorobenzamide 97%
3,5-Difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NO
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061138
CAS číslo: 132980-99-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR