Tisk…

2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2554-250G PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-250GEA 2900 CZK
APOSPC2554-250G APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline 99%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
Bod varu: 60…62 °C/1mmHg
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052918
CAS číslo: 24279-39-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR