Tisk…

2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 CZK
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075281
CAS číslo: 86522-89-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR