Tisk…
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2398L-1G PC2398L-25G PC2398L-5G
APOSPC2398L-1GEA 622 CZK
APOSPC2398L-1G APOSPC2398L-25G APOSPC2398L-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
Bod varu: 80 °C/22mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060647
CAS číslo: 36556-50-0