Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 705 CZK
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Bod varu: 234 °C
Hustota: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094152
CAS číslo: 72373-82-1