Tisk…

2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC2165-1G PC2165-25G PC2165-5G
APOSPC2165-1GEA 1580 CZK
APOSPC2165-1G APOSPC2165-25G APOSPC2165-5G
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFIO
Bod tání: 27…30 °C
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094145
CAS číslo: 186584-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR