Tisk…
4-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2009-2G
APOSPC2009-2GEA 3110 CZK
APOSPC2009-2G
4-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
4-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₉H₇F₆N₃S
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041292
CAS číslo: 38901-31-4