Tisk…
Diethyl-1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200482-1G
APOSPC200482-1GEA 22220 CZK
APOSPC200482-1G
Diethyl-1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Diethyl-1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₆FN₃O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28023527
CAS číslo: 1610376-99-2