Tisk…

Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 1870 CZK
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Vzorec: C₈H₆Cl₂FNO₂
Bod varu: 95…97 °C/2…3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757511
CAS číslo: 82671-03-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR