Tisk…
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methanone
PC1866M-1G
APOSPC1866M-1GEA 1580 CZK
APOSPC1866M-1G
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone 97%
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈ClFO₂
MW: 250.6500 g/mol
Bod varu: 145…152 °C/5mmHg
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040948
CAS číslo: 62433-26-5