Tisk…

2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 5430 CZK
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
Bod varu: 192…193 °C
Hustota: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084939
CAS číslo: 1813-33-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR