Tisk…

4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1615-1G PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA 4770 CZK
APOSPC1615-1G APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363762
CAS číslo: 871329-81-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR