Tisk…

1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 2900 CZK
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Vzorec: C₇H₃F₁₃O₄
Bod varu: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156026
CAS číslo: 147492-57-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR