Tisk…

1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1497-1G PC1497-5G PC1497-25G
APOSPC1497-1GEA 622 CZK
APOSPC1497-1G APOSPC1497-5G APOSPC1497-25G
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658262
CAS číslo: 169468-83-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR