Tisk…

1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 3150 CZK
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Bod varu: 78…80 °C (0,02 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368743
CAS číslo: 886762-54-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR