Tisk…

4-Bromo-3-fluoroanisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1357-25G PC1357-5G PC1357-1G
APOSPC1357-25GEA 1410 CZK
APOSPC1357-25G APOSPC1357-5G APOSPC1357-1G
4-Bromo-3-fluoroanisole 98%
4-Bromo-3-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
Bod varu: 216 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310983
CAS číslo: 458-50-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR