Tisk…

1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 622 CZK
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Bod varu: 114…116 °C/24mmHg
Bod tání: 63…64 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215833
CAS číslo: 350-31-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR