Tisk…

3,6-Difluorosalicylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1139-1G PC1139-500MG PC1139-5G
APOSPC1139-1GEA 3110 CZK
APOSPC1139-1G APOSPC1139-500MG APOSPC1139-5G
3,6-Difluorosalicylic acid
3,6-Difluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Bod tání: 154…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275285
CAS číslo: 749230-37-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR