Tisk…

1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC11206-10G PC11206-1G PC11206-5G
APOSPC11206-10GEA 992 CZK
APOSPC11206-10G APOSPC11206-1G APOSPC11206-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆F₂O₂S
Bod tání: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037934
CAS číslo: 424792-57-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR