Tisk…

2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 6910 CZK
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Bod tání: 29…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368673
CAS číslo: 886762-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR