Tisk…

2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 5000 CZK
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Bod tání: 110…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631349
CAS číslo: 153254-09-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR