Tisk…

1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC10073-1G PC10073-5G PC10073-10G
APOSPC10073-1GEA 1660 CZK
APOSPC10073-1G APOSPC10073-5G APOSPC10073-10G
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Vzorec: C₄H₄Cl₃F₃
Bod varu: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077597
CAS číslo: 261760-97-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR