Tisk…
4-Amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0912-5G
APOSPC0912-5GEA 2150 CZK
APOSPC0912-5G
4-Amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312277
CAS číslo: 35375-74-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III