Tisk…

4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 15110 CZK
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₃ClF₃NS
Bod varu: 118 °C/8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00270100
CAS číslo: 99195-86-5
UN: 3334
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR