Tisk…

2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0841-1G PC0841-250MG PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA 3040 CZK
APOSPC0841-1G APOSPC0841-250MG APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Bod tání: 54…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788529
CAS číslo: 336628-67-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR