Tisk…

4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0518-1G PC0518-250MG PC0518-5G PC0518-100MG
APOSPC0518-1GEA 4960 CZK
APOSPC0518-1G APOSPC0518-250MG APOSPC0518-5G APOSPC0518-100MG
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631461
CAS číslo: 261952-24-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR