Tisk…

4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 2370 CZK
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 175…178 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631592
CAS číslo: 261952-01-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR