Tisk…

5-Chloro-2-fluorobenzylamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC0068-250MG PC0068-5G PC0068-1G
APOSPC0068-250MGEA 622 CZK
APOSPC0068-250MG APOSPC0068-5G APOSPC0068-1G
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159.59
Bod varu: 211
Bod tání: 60
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631440
CAS číslo: 261723-26-6
UN: 2735
ADR: 8 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR