Tisk…

6-Nitro-m-toluic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 417 CZK
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
6-Nitro-m-toluic acid
6-Nitro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007368
CAS číslo: 3113-72-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR