Tisk…
4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9967-250MG
APOSOR9967-250MGEA 1250 CZK
APOSOR9967-250MG
4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Vzorec: C₆H₇IN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269295
CAS číslo: 16879-42-8