Tisk…

3-Nitrosalicylic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 622 CZK
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 142…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024240
CAS číslo: 85-38-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR