Tisk…

2-Amino-6-bromophenol 97+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 4960 CZK
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromophenol 97+%
2-Amino-6-bromophenol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277300
CAS číslo: 28165-50-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR